Sodio cromato tetraidrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 10034-82-9
Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O
Formula Weight: 234.04 (161.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8601
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Formula:
CrNa₂O₄·4H₂O Densità: 2,73 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149167 CAS Number: 10034-82-9 EINECS: 231-889-5 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8601 |