Stampa…
Sodio dicromato diidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 196.68 EUR
12266-1KG 12266-5KG
Sodio dicromato diidrato ≥99%, Purum, Fluka™
Sodio dicromato diidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Punto di ebollizione: Decomposes on heating
Punto di fusione: 357 °C (anhydr.)
Densità: 2,52 g/cm³ (13 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149166
CAS Number: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08754
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %