Stampa…
Sodio dicromato diidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
L14890.22EA 23.3 EUR
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
Sodio dicromato diidrato 98%
Sodio dicromato diidrato
Purity: 99% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C (-2H₂O)
Densità: 2,348
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149166
CAS Number: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8609