Sodio dicromato diidrato 99.5-100.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5-100.5%
CAS No.: 7789-12-0
Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O
Formula Weight: 298.00 (261.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.348
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
Merck Reference: 14,8609
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149166
Formula:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Punto di fusione: 100 °C (-2H₂O) Densità: 2,348 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149166 CAS Number: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8609 |