Stampa…
Sodio dicromato diidrato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
219240010 219240025
ACRO219240010EA 115 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Sodio dicromato diidrato 99%
Sodium dichromate dihydrate
Formula: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Peso molecolare: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Punto di fusione: 357 °C
Densità: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149166
CAS Number: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08754
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)