Stampa…
Sodio perclorato monoidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
27988.232EA 111 EUR
27988.232 27988.460 27988.180
Sodio perclorato monoidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Perclorato di sodio monoidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Peso molecolare: 140,46 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Densità: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149164
CAS Number: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Visualizza i codici
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20°C; 5 %) 4.5 - 7.0
Metalli pesanti (come Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm