Stampa…
Sodio perclorato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
1.06564.0100EA 64.9 EUR
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
Sodio perclorato monoidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Perclorato di sodio monoidrato
Formula: NaClO₄·H₂O
Peso molecolare: 140,46 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Densità: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149164
CAS Number: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Visualizza i codici
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 4.5 - 7.0
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %