Stampa…
Sodio perclorato monoidrato ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 138 EUR
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Sodio perclorato monoidrato ≥97%
Perclorato di sodio monoidrato
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formula: NaClO₄·H₂O
Punto di fusione: 130 °C (dec.)
Densità: 2,02
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149164
CAS Number: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653