Sodio perclorato monoidrato ≥85.0-90.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 85.0-90.0%
CAS No.: 7791-07-3
Molecular Formula: NaClO4.H2O
Formula Weight: 140.48 (122.46anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.02
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,8653
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00149164
Formula:
NaClO₄·H₂O Punto di fusione: 130 °C (dec.) Densità: 2,02 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149164 CAS Number: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8653 |