Stampa…
Sodio carbonato decaidrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 55.72 EUR
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Sodio carbonato decaidrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio carbonato decaidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Punto di fusione: 33 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149178
CAS Number: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Visualizza i codici
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)