Stampa…
Sodio carbonato decaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
A17484.36EA 24.6 EUR
A17484.36 A17484.0E A17484.0C
Sodio carbonato decaidrato ≥99%
Sodio carbonato decaidrato
Purity: 99+% CAS No.: 6132-02-1 Molecular Formula: CNa2O3.10H2O Formula Weight: 286.14 (105.99anhy) Melting Point: 32-34° Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00149178
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149178
CAS Number: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,8596