Stampa…
Sodio carbonato decaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Soda
213500010 213500025
ACRO213500010EA 42.1 EUR
ACRO213500010 ACRO213500025
Sodio carbonato decaidrato 99+% per analisi
Sodio carbonato decaidrato
Formula: Na₂CO₃·10H₂O
Peso molecolare: 286.14 g/mol
Punto di fusione: 34 °C
Densità: 1.46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149178
CAS Number: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %