Sodio carbonato monoidrato ≥85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 85% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Formula:
Na₂CO₃·1H₂O Punto di fusione: 100 °C (-H₂O) Densità: 2,250 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149177 CAS Number: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 Merck Index: 14,8596 |