Stampa…
di-Sodio tetraborato decaidrato ≥97%, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
27705.361EA 261 EUR
27705.361 27705.460
di-Sodio tetraborato decaidrato ≥97%, in polvere, TECHNICAL
di-Sodio tetraborato decaidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149193
CAS Number: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %