Stampa…
di-Sodio tetraborato decaidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 52.6 EUR
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
di-Sodio tetraborato decaidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
di-Sodio tetraborato decaidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Peso molecolare: 381.37 g/mol
Punto di ebollizione: 320
Punto di fusione: 75
Densità: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149193
CAS Number: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Visualizza i codici
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)