Stampa…
di-Sodio tetraborato decaidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16176.0C A16176.0E A16176.36
A16176.0CEA 267 EUR
A16176.0C A16176.0E A16176.36
di-Sodio tetraborato decaidrato ≥99%
di-Sodio tetraborato decaidrato
Purity: 99+% CAS No.: 1303-96-4 Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O Formula Weight: 381.37 (201.22anhy) Odour: Odourless pH: 9,24 Melting Point: 75° Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00149193
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1,73
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149193
CAS Number: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590