Stampa…
di-Sodio tetraborato decaidrato 99.5+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
419450010 419450250 419450025
ACRO419450010EA 70.5 EUR
ACRO419450010 ACRO419450250 ACRO419450025
di-Sodio tetraborato decaidrato 99.5+% ACS
di-Sodio tetraborato decaidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Peso molecolare: 381.37 g/mol
Punto di ebollizione: 320
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149193
CAS Number: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
pH 9.15 to 9.20 (0.01 M solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 99.5 to 105.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %