Stampa…
Acido citrico monoidrato 98, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20278.298EA 46.4 EUR
20278.298 20278.367 20278.460
Acido citrico monoidrato 98, TECHNICAL
Acido citrico monoidrato
Formula: C₆H₈O₇.H₂O
Peso molecolare: 210.14 g/mol
Punto di fusione: 135…152 °C
Densità: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 173.9 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149972
CAS Number: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %