Stampa…
Acido citrico monoidrato 99.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
36665.22 36665.36 36665.A3
36665.22EA 33.6 EUR
36665.22 36665.36 36665.A3
Acido citrico monoidrato 99.0-102.0% ACS
Acido citrico monoidrato
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 5949-29-1 Molecular Formula: C6H8O7.H2O Formula Weight: 210.14 (192.13anhy) Physical Form: Solid Density: 1.542 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,2326 MDL No.: MFCD00149972
Formula: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂·H₂O
Punto di fusione: 135…152 °C
Densità: 1,542
Flash Pt: 173,9 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149972
CAS Number: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 14,2326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM