Acido citrico monoidrato ≥99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
Purity: 99.5+%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Formula:
C₆H₈O₇.H₂O Peso molecolare: 210.14 g/mol Punto di fusione: 135…152 °C Densità: 1.542 Flash Pt: 173.9 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS Number: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |