Stampa…
Piombo (II) acetato triidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Diacetato di piombo triidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07375.0250 1.07375.1000
1.07375.0250EA 59.3 EUR
1.07375.0250 1.07375.1000
Piombo (II) acetato triidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Piombo (II) acetato triidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Peso molecolare: 379,34 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150023
CAS Number: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=cb30c0c27f7a30685c4396352ba26dc492c2aba5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 443 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C
Molar Mass 379.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials