Stampa…
Piombo (II) acetato triidrato
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Diacetato di piombo triidrato
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
1.07372.1000EA 62.2 EUR
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
Piombo (II) acetato triidrato
Piombo (II) acetato triidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Peso molecolare: 379.34 g/mol
Punto di ebollizione: 280
Punto di fusione: 75
Densità: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150023
CAS Number: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM