Piombo (II) acetato triidrato 99.0-103.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diacetato di piombo triidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, and glycerol
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 75 °C Densità: 2,55 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS Number: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |