Stampa…
Piombo (II) acetato triidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diacetato di piombo triidrato
10719.06 10719.18 10719.30
10719.06EA 22.3 EUR
10719.06 10719.18 10719.30
Piombo (II) acetato triidrato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Piombo (II) acetato triidrato
Purity: 99.995% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Melting Point: 75° Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Peso molecolare: 379,34 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 2,55
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150023
CAS Number: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=cb30c0c27f7a30685c4396352ba26dc492c2aba5&prid=web&clid=SAPDAM