Stampa…
Piombo (II) acetato triidrato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
317230250 317230050
ACRO317230250EA 158 EUR
ACRO317230250 ACRO317230050
Piombo (II) acetato triidrato 99.999% (trace metals basis), extra puro
Piombo (II) acetato triidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150023
CAS Number: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %