Piombo (II) acetato triidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diacetato di piombo triidrato
201750250
201755000
201750025
ACRO201750250EA
32.3
EUR
ACRO201750250
ACRO201755000
ACRO201750025
Piombo (II) acetato triidrato 99+% per analisi
Piombo (II) acetato triidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Peso molecolare: 379,34 g/mol Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 75 °C Densità: 2,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS Number: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05415 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 99.0 to 103.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |