Argento nitrato 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
30471.237EA
142
EUR
30471.237
30471.294
Argento nitrato 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Argento nitrato
Formula:
AgNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS Number: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,II |
|
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.998 - 1.002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |