Argento nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: REAGECON
|
Attenzione
|
N20100W
N20100F
N20100H
REGEN20100WEA
353
EUR
REGEN20100W
REGEN20100F
REGEN20100H
Argento nitrato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Argento nitrato
Formula:
AgNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS Number: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3082 ADR: 9,III |