Stampa…
Argento nitrato standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
124250010 124250050
ACRO124250010EA 104 EUR
ACRO124250010 ACRO124250050
Argento nitrato standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Densità: 1,015 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)