Stampa…
Argento nitrato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30475.297EA 0 EUR
30475.297 30475.322
Argento nitrato 0.05 mol/l (0.05 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 444
Punto di fusione: 210
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed