Stampa…
Argento nitrato 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) 99,5 Volumetric, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 82.11 EUR
35377-1L 35377-6X1L
Argento nitrato 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) 99,5 Volumetric, Fluka™
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 444
Punto di fusione: 210
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective