Stampa…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 45.6 EUR
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene, Supelco®
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001558
CAS Number: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM