(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-(-)-Limonina, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (S)-(-)-Dipentene, L(-)-Limonina
Purity: 97%
CAS No.: 5989-54-8
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.23
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -74°
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 2323991
Merck Reference: 14,5493
Optical Rotation: -90° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2052
MDL No.: MFCD00001558
Formula:
C₁₀H₁₆ Peso molecolare: 136,24 g/mol Punto di ebollizione: 175…177 °C Punto di fusione: –74 °C Densità: 0,844 Flash Pt: 48 °C (118 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001558 CAS Number: 5989-54-8 EINECS: 227-815-6 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 14,5493 |