Stampa…
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-Limonina, (S)-(-)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (S)-(-)-Dipentene, L(-)-Limonina
203731000 203735000
ACRO203731000EA 24.3 EUR
ACRO203731000 ACRO203735000
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene 96%
(S)-(-)-p-Menta-1,8-diene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…84 °C
Densità: 0,842 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001558
CAS Number: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60°