(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18407.0100
8.18407.0500
8.18407.0100EA
27
EUR
8.18407.0100
8.18407.0500
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene per sintesi, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene
Formula:
C₁₀H₁₆ Punto di ebollizione: 175,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –74 °C Densità: 0,8411 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062991 CAS Number: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 13,05515 |
Solubility | 0.02 g/l (25 °C) |
Melting Point | -74 °C |
Molar Mass | 136.24 g/mol |
Boiling Point | 177 - 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 43 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4722 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 6.1 %(V) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |