Stampa…
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-1-Metil-4-(1-metilvinil)cicloesene, (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-Limonina, D(+)-Limonina
L04733.AE L04733.AP
L04733.AEEA 21.1 EUR
L04733.AE L04733.AP
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene 97%
(R)-(+)-p-Menta-1,8-diene
Stabilized
Purity: 97% CAS No.: 5989-27-5 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.23 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Fruit-like Melting Point: -74° Boiling Point: 177-178° Beilstein Reference: 2204754 Merck Reference: 14,5493 Optical Rotation: +115° (c=10 in ethanol) UN No.: 2052 MDL No.: MFCD00062991
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 177…178 °C
Punto di fusione: −74 °C
Densità: 0,841
Flash Pt: 48 °C (118 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062991
CAS Number: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5493