Stampa…
Acido solforico 4 mol/l (8 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD secondo la norma NF T 90-101
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
30148.297EA 56.7 EUR
30148.297 30148.320 30148.377
Acido solforico 4 mol/l (8 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica, per analisi del COD secondo la norma NF T 90-101
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed