Stampa…
D-(+)-Fenchone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
366290250 366291000
ACRO366290250EA 38.6 EUR
ACRO366290250 ACRO366291000
D-(+)-Fenchone 97%
D-(+)-Fenchone
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 63…65 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 5…7 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070689
CAS Number: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03995
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)