Stampa…
L(-)-Fenchone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone
L15151.18 L15151.30
L15151.18EA 29.3 EUR
L15151.18 L15151.30
L(-)-Fenchone ≥98%
L(-)-Fenchone
Purity: 98+% CAS No.: 7787-20-4 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4630 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 2042710 Optical Rotation: -52° (neat) MDL No.: MFCD00151104
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 192…194 °C
Punto di fusione: 3…5 °C
Densità: 0,945
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151104
CAS Number: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 2717
ADR: 4.1,III