Stampa…
L(-)-Fenchone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R)-(-)-Fenchone
188110500 188112500
ACRO188110500EA 40.7 EUR
ACRO188110500 ACRO188112500
L(-)-Fenchone 98+%
L(-)-Fenchone
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 52 °C
MDL Number: MFCD00151104
CAS Number: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -47.5° to -53.5° (20°C, 589 nm) (neat)