Stampa…
Acido solforico 2 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
198156FEA 201 EUR
198156F 198154D
Acido solforico 2 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II