Stampa…
D(+)-Canfora ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
A10708.14 A10708.22 A10708.36
A10708.14EA 25.6 EUR
A10708.14 A10708.22 A10708.36
D(+)-Canfora ≥98%
D(+)-Canfora
Purity: 98% CAS No.: 464-49-3 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Camphor-like Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 2042745 Merck Reference: 14,1732 Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol) UN No.: 2717 MDL No.: MFCD00064149
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152.24 g/mol
Punto di ebollizione: 204 °C
Punto di fusione: 175…180 °C
Densità: 0.990
Flash Pt: 65 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064149
CAS Number: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01739