Stampa…
D(+)-Canfora 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
227841000 227845000
ACRO227841000EA 73.8 EUR
ACRO227841000 ACRO227845000
D(+)-Canfora 97%
D(+)-Canfora
Formula: C₁₀H₁₆O
Peso molecolare: 152,24 g/mol
Punto di ebollizione: 408 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176…180 °C
Densità: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064149
CAS Number: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)