Stampa…
Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30149.291EA 44.6 EUR
30149.291 30149.325 30149.371
Acido solforico 1 mol/l (2 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.998 - 1.002 mol/l
Tracciabile NIST Confermato