(S)-(+)-sec-Butilammina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 513-49-5
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: +7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064417
Formula:
C₄H₁₁N Punto di ebollizione: 63 °C Punto di fusione: –104 °C Densità: 0,722 Flash Pt: –19 °C (–2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064417 CAS Number: 513-49-5 EINECS: 208-164-7 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |