Stampa…
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
30144.294EA 22 EUR
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Acido solforico 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Tracciabile NIST Confermato
Titolo (20 °C; valore reale 0,2% accur.) 0.499 - 0.501 mol/l