Stampa…
Acido solforico 0.5 M H2SO4 (1.0N) in soluzione acquosa ≥99.9% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
35354-1LEA 38.56 EUR
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
Acido solforico 0.5 M H2SO4 (1.0N) in soluzione acquosa ≥99.9% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: <0 °C
Densità: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective