Stampa…
Acido solforico standardised solution 1.0 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
35655.K2 35655.M4
35655.K2EA 31.1 EUR
35655.K2 35655.M4
Acido solforico standardised solution 1.0 N in soluzione acquosa
Acido solforico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III