Stampa…
Acido solforico solution_standard 0.5 mol/l (1 N) water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
124240010 124240025
ACRO124240010EA 48 EUR
ACRO124240010 ACRO124240025
Acido solforico solution_standard 0.5 mol/l (1 N) water
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)