(R)-(-)-sec-Butilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Formula:
C₄H₁₁N Punto di ebollizione: 63 °C Punto di fusione: –104 °C Densità: 0,722 Flash Pt: –19 °C (–2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064416 CAS Number: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |